Merck
C-C結合形成試薬
ガラスに化学反応式を描く男性
炭素-炭素(C-C)結合形成は、有機合成化学の基本的な変換反応です。一連のC-C結合形成反応を介して炭素骨格を作り上げ、拡張できることは、創薬化学、農芸化学、および天然物合成にとって最も重要です。 
クロスカップリング反応の堅牢で信頼性の高いプロトコル開発、各種有機金属試薬が利用しやすくなったこと、そして、特定の炭素含有部分を配置するための化学量論的試薬の創出と改善のおかげで、C-C結合形成で利用できる合成法が飛躍的に進歩しました。 
Sigma-Aldrichでは、強力なC-C結合形成試薬を幅広く取り揃えています。Sigma-Aldrichのホスホニウム塩はウィティッヒ反応で使用され、ホスホン酸塩は、さまざまなアルケン含有生成物を創出するホーナー・ワズワース・エモンス(HWE)反応で利用されています。また、トリフルオロメチル化やジフルオロメチル化のための多種多様な試薬も提供しており、その多くは穏やかな条件下で使用することができ、幅広い基質に対応しています。私たちが提供する多数のパラジウム、ルテニウム、およびその他の金属触媒前駆体および触媒は、さまざまなクロスカップリング反応に最適です。その他の炭素-炭素結合形成試薬には、ボロン酸とその誘導体、アルキン、トリフレート、およびハロゲン化基質があります。さらに、オレフィンやアルキンのメタセシス反応用のさまざまな触媒もお客様の研究でご利用いただけるように取り揃えています。
Sigma-Aldrichの炭素-炭素結合形成試薬を駆使した有機合成で、化学のフロンティアを開拓しましょう。 
製品
関連性で並べ替え
1~20/182を表示
表示を変更する
1~20/182を表示