Merck
Protein Molecular Weight Calibration Curve on Zenix® Size Exclusion Columns, Effect of Pore Size
Protein Molecular Weight Calibration Curve on Zenix® Size Exclusion Columns, Effect of Pore Size application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Zenix® SEC-150 Gel Filtration Column, 3 μm
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 3 μm particle size, stainless steel
Zenix® SEC-300 Gel Filtration Column, 3 μm
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 3 μm particle size, stainless steel
標準
製品番号
詳細
価格
γ-グロブリン ヒト血液由来
≥99% (electrophoresis)
ミオグロビン from equine heart
≥90% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
ビタミンB12
≥98%
チログロブリン ウシ甲状腺由来
powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
リボヌクレアーゼA ウシ膵臓由来
for molecular biology, ≥70 Kunitz units/mg protein, lyophilized
SIINFEKL トリフルオロアセタート塩
≥97% (HPLC)
CONDITIONS
column
Zenix SEC-150, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm, 150 Å particles (Z777018)
column
Zenix SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm, 300 Å particles (Z777033)
mobile phase
150 mM sodium phosphate, pH 7
flow rate
1 mL/min
column temp.
ambient
detector
UV, 214 nm
injection
10 μL
sample
each 1 mg/mL except uracil, 2.5 mg/mL
詳細
法的情報
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies