Merck
HPLCによるt-BOC-メチオニンエナンチオマーの分析、Astec® (R,R) P-CAP
HPLCによるt-BOC-メチオニンエナンチオマーの分析、Astec® (R,R) P-CAP™ application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
D-メチオニン
≥98% (HPLC)
L-メチオニン
from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
L-メチオニン
reagent grade, ≥98% (HPLC)
DL-メチオニン
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
DL-メチオニン
≥99%
L-メチオニン
DL-メチオニン
≥99.0% (NT)
Z-L-Methionine
97%
DL-メチオニン
99%, FCC, FG
CONDITIONS
column
Astec (R,R) P-CAP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (31024AST)
mobile phase
20 mM ammonium acetate in: (A) acetonitrile; (B) methanol; (70:30, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 220 nm
injection
2 μL
sample
5 mg/mL in methanol
詳細
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
P-CAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC