Merck
GCによる白ワインの分析、VOCOL®、SPME処理、75 μm Carboxen/PDMS使用
GCによる白ワインの分析、VOCOL®、SPME処理、75 μm Carboxen/PDMS使用 suitable for GC, application for SPME
材料
SPMEファイバー
製品番号
詳細
価格
SPMEファイバー・アセンブリカルボキセン/ポリジメチルシロキサン(CAR/PDMS)
df 75 μm(CAR/PDMS, for use with manual holder, needle size 24 ga
分析カラム
製品番号
詳細
価格
VOCOL®キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.50 μm
標準
製品番号
詳細
価格
酢酸ヘキシル
analytical standard
オクタン酸
analytical standard
酪酸エチル
analytical standard
Isoamyl alcohol
≥98%, FG
2-メチル-1-ブタノール
≥99%
二酸化硫黄
≥99.9%
ヘキサン酸エチル
analytical standard
オクタン酸エチル
analytical standard
2,3-ブタンジオール
analytical standard, mixture of racemic and meso forms
移動相成分
製品番号
詳細
価格
ギ酸メチル
analytical standard
関連製品
製品番号
詳細
価格
SPMEファイバーホルダー
for use with manual sampling
SPMEファイバーホルダー
for use with CTC CombiPAL and Gerstel MPS2
CONDITIONS
sample/matrix
white wine + 25% NaCl
SPME fiber
Carboxen/PDMS, 75 μm (57318)
extraction
10 min, 40 °C (headspace)
desorption process
3 min at 290 °C
column
VOCOL, 30 m × 0.25 mm I.D., 1.5 μm (24205-U)
oven
40 °C (2 min) to 220 °C at 10 °C/min
inj. temp.
290 °C
detector
GC-MS, quadrupole, m/z = 31-240
carrier gas
helium, 35 cm/sec
injection
splitless/split, closed 1 min
liner
0.75 mm liner
sample
white wine
詳細
アナリシスノート
In this application, SPME was used for the analysis of volatiles in white wine using a headspace method. The presence of aroma compounds in white wine is one of the most important attributes of its final quality. A Carboxen/PDMS fiber was inserted into the headspace of the vial for 10 minutes at 40 °C and analyzed by GC/MS. The thick film of the VOCOL GC column helps focus the volatile analytes.
法的情報
VOCOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany