Merck
73476
Sigma-Aldrich
(SP)-1-[(S)-α-(ジメチルアミノ)-2-(ジフェニルホスフィノ)ベンジル]-2-ジフェニルホスフィノフェロセン
≥97%, optical purity ee: ≥99%
別名:
(2R)-1-[(S)-(ジメチルアミノ)[2-(ジフェニルホスフィノ)フェニル]メチル]-2-(ジフェニルホスフィノ)フェロセン (acc to CAS)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥18,000
500 MG
¥62,700
1 G
¥109,000
5 G
¥448,000
¥18,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥18,000
500 MG
¥62,700
1 G
¥109,000
5 G
¥448,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H39FeNP2
CAS番号:
分子量:
687.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
光学純度
ee: ≥99%
官能基
amine
phosphine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CN(C)[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C38H34NP2.C5H5.Fe/c1-39(2)38(35-27-17-29-37(35)41(32-22-11-5-12-23-32)33-24-13-6-14-25-33)34-26-15-16-28-36(34)40(30-18-7-3-8-19-30)31-20-9-4-10-21-31;1-2-4-5-3-1;/h3-29,38H,1-2H3;1-5H;/t38-;;/m0../s1
InChI Key
DEHRMLQYTSYVBC-ZCLNGFLVSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
73476-100MG:
73476-500MG:
73476-VAR:
73476-BULK:
73476-1G:
73476-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)