Merck
V900375
Sigma-Aldrich
アデニン ヘミ硫酸塩
Vetec, reagent grade, ≥99%
別名:
6-アミノプリン ヘミ硫酸塩, アデニン 硫酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
化学式:
C5H5N5 · 1/2H2SO4
CAS番号:
分子量:
184.17
Beilstein:
3820263
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
由来生物
synthetic
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
溶解性
0.5 M HCl: 10 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChI Key
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
V900375-BULK:
V900375-25G:
V900375-100G:
V900375-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Weixiao Yin et al.
Bio-protocol, 8(9), e2839-e2839 (2018-05-05)
Here, we describe a method that can be used to evaluate the function of predicted signal peptides. This method utilizes the yeast Saccharomyces cerevisiae YTK12 strain and pSUC2 vector in which the pSUC2 vector with fused predicted signal peptide is