Merck
V900252
Sigma-Aldrich
炭酸プロピレン
Vetec, reagent grade, 98%
別名:
1,2-プロパンジオールサイクリックカルボナート, 4-メチル-1,3-ジオキソラン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O3
CAS番号:
分子量:
102.09
Beilstein:
107913
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
bp:
240 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
reagent grade
蒸気圧
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
製品種目
Vetec
アッセイ
98%
フォーム
liquid
自己発火温度
851 °F
expl. lim.
14.3 %
dilution
(for analytical testing)
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
240 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
密度
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
253.4 °F - closed cup
引火点(℃)
123 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V900252-500G:
V900252-VAR:
V900252-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mussel-inspired polydopamine-treated polyethylene separators for high-power li-ion batteries.
Myung-Hyun Ryou et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 23(27), 3066-3070 (2011-05-25)
M V Kondrin et al.
The Journal of chemical physics, 137(8), 084502-084502 (2012-09-04)
We present the high pressure dielectric spectroscopy (up to 4.2 GPa) and ultrasonic study (up to 1.7 GPa) of liquid and glassy propylene carbonate (PC). Both of the methods provide complementary pictures of the glass transition in PC under pressure.
Carbonates: ecofriendly solvents for palladium-catalyzed direct 2-arylation of oxazole derivatives.
Julien Roger et al.
ChemSusChem, 2(10), 951-956 (2009-10-07)
Michael North et al.
Organic letters, 12(10), 2378-2381 (2010-04-20)
Proline-catalyzed aldol reactions between enolizable ketones and aromatic aldehydes can be carried out in propylene carbonate. When enantiomerically pure propylene carbonate is used, the combination of (R)-proline and (R)-propylene carbonate constitutes a matched pair, while (S)-proline and (R)-propylene carbonate constitutes
Yingying Lu et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(32), 4430-4435 (2012-07-13)
Ionic liquid-tethered nanoparticle hybrid electrolytes comprised of silica nanoparticles densely grafted with imidazolium-based ionic liquid chains are shown to retard lithium dendrite growth in rechargeable batteries with metallic lithium anodes. The electrolytes are demonstrated in full cell studies using both