グレード
AR
製品種目
Vetec™
アッセイ
≥99.5%
フォーム
solid
mp
190-194 °C (dec.)
溶解性
water: soluble 176 g/L at 20 °C
官能基
ester
hydroxyl
ketone
SMILES記法
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI Key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
WGK
WGK 1
Jan Code
V800232-BULK:
V800232-100G:4548173324753
V800232-VAR:
V800232-500G:4548173324746
V800232-5G:4548173324760
V800232-6X500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ