1724805
USP
Zolazepam hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-(2-Fluorophenyl)-6,8-dihydro-1,3,8-trimethylpyrazolo[3,4-e][1,4]diazepin-7(1H)-one monohydrochloride
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
zolazepam
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Fc1c(cccc1)C2=NCC(=O)N(c3[n](nc(c32)C)C)C.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C15H15FN4O.ClH/c1-9-13-14(10-6-4-5-7-11(10)16)17-8-12(21)19(2)15(13)20(3)18-9;/h4-7H,8H2,1-3H3;1H
InChI Key
NJERAXSSDSHLGE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Jan Code
1724805-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ