Merck
Z-020
Supelco
Zolazepam hydrochloride solution
1 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥33,270
¥33,270
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥33,270
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H15FN4O · HCl
CAS番号:
分子量:
322.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥33,270
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Fc1c(cccc1)C2=NCC(=O)N(c3[n](nc(c32)C)C)C.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C15H15FN4O.ClH/c1-9-13-14(10-6-4-5-7-11(10)16)17-8-12(21)19(2)15(13)20(3)18-9;/h4-7H,8H2,1-3H3;1H
InChI Key
NJERAXSSDSHLGE-UHFFFAOYSA-N
詳細
Zolazepam, also known as Flupyrazapon, is a pyrazolodiazepinone derivative structurally related to benzodiazepine drugs. Zolazepam, usually used as anesthetic in veterinary medicine, recently appeared on the illicit drug market. A Certified Snap-N-Spike® Solution suitable for use in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology, forensic analysis, and urine drug testing.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z-020-1ML:4548173377452
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)