Merck
1676000
USP
トリアムシノロン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
9α-フルオロ-11β,16α,17,21-テトラヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,20-ジオン, 9α-フルオロ-11β,16α,17,21-テトラヒドロキシプレグナ-1,4-ジエン-3,20-ジオン, フルオキシプレドニゾロン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥56,700
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥56,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H27FO6
CAS番号:
分子量:
394.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
triamcinolone
メーカー/製品名
USP
mp
262-263 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12C[C@@H](O)[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C21H27FO6/c1-18-6-5-12(24)7-11(18)3-4-13-14-8-15(25)21(28,17(27)10-23)19(14,2)9-16(26)20(13,18)22/h5-7,13-16,23,25-26,28H,3-4,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
GFNANZIMVAIWHM-OBYCQNJPSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Triamcinolone USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
Triamcinolone is a synthetic glucocorticoid agonist; induces gene expression and apoptosis; inhibits prostaglandin synthesis; impairs tumor necrosis factor (TNF)-α-induced degradation of κB-α; potentiates the differentiation-inducing effects of bone morphogenetic proteins (BMP-2, -4, -6).
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1676000-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A new vitreous cutter blade engineered for constant flow vitrectomy.
Tommaso Rossi et al.
Retina (Philadelphia, Pa.), 34(7), 1487-1491 (2014-06-21)
Mark P Jensen et al.
The Clinical journal of pain, 31(4), 342-348 (2014-10-21)
To describe the effects of 2 pain treatments for shoulder impingement syndrome (SIS), and illustrate how investigators can use pain quality information to understand treatment response differences. This study presents pain quality data from a randomized open-label study comparing the
Aki Kato et al.
Ophthalmologica. Journal international d'ophtalmologie. International journal of ophthalmology. Zeitschrift fur Augenheilkunde, 233(1), 27-34 (2014-11-22)
To report the 1-year results of intravitreal ranibizumab (IVR) injections for neovascular age-related macular degeneration (nAMD) in patients with good baseline visual acuity (VA). Thirty-six eyes of 36 patients with nAMD with best-corrected VAs (BCVAs) >0.6 (equal to 0.22 in
Anastasios J Kanellopoulos et al.
Cornea, 33(9), 914-918 (2014-07-12)
The aim of this study was to evaluate the safety and efficacy of very high-fluence collagen crosslinking (CXL) as a means of achieving increased corneal rigidity and reduced enzymatic digestion in the vehicle cornea of Boston keratoprosthesis (KPro) type 1.
Hitoshi Ishiguro et al.
Cancer chemotherapy and pharmacology, 74(2), 249-255 (2014-06-02)
A synthetic glucocorticoid, dexamethasone, was recently shown to inhibit bladder cancer cell invasion and metastasis through the glucocorticoid receptor (GR) pathway but increased cell proliferation via inhibiting apoptosis particularly induced by cisplatin. Therefore, comedication with dexamethasone in bladder cancer patients