1677002
USP
トリアムシノロンアセトニド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
9α-フルオロ-11β,16α,17α,21-テトラヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,20-ジオン16,17-アセトニド, 9α-フルオロ-16α-ヒドロキシプレドニゾロン16α,17α-アセトニド
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
triamcinolone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H]5OC(C)(C)O[C@@]45C(=O)CO
InChI
1S/C24H31FO6/c1-20(2)30-19-10-16-15-6-5-13-9-14(27)7-8-21(13,3)23(15,25)17(28)11-22(16,4)24(19,31-20)18(29)12-26/h7-9,15-17,19,26,28H,5-6,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1
InChI Key
YNDXUCZADRHECN-JNQJZLCISA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
アプリケーション
Also used to prepare system suitability, standard, and standard stock solution for assay, impurity analysis, and performance tests according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1677002-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック