certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1676000
APIファミリー
triamcinolone
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
mp
262-263 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[H][C@@]12C[C@@H](O)[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C21H27FO6/c1-18-6-5-12(24)7-11(18)3-4-13-14-8-15(25)21(28,17(27)10-23)19(14,2)9-16(26)20(13,18)22/h5-7,13-16,23,25-26,28H,3-4,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
GFNANZIMVAIWHM-OBYCQNJPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3253-500MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート