Merck
1669004
USP
トラゾリン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-ベンジル-2-イミダゾリン, 2-ベンジル-2-イミダゾリン塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
300 MG
¥58,900
¥58,900
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
300 MG
¥58,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12N2 · HCl
CAS番号:
分子量:
196.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥58,900
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tolazoline
メーカー/製品名
USP
mp
174-176 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.C1CN=C(Cc2ccccc2)N1
InChI
1S/C10H12N2.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)8-10-11-6-7-12-10;/h1-5H,6-8H2,(H,11,12);1H
InChI Key
RHTNTTODYGNRSP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1669004-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)