A9611
アチパメゾール
≥98% (HPLC)
別名:
4-(2-エチル-2,3-ジヒドロ-1H-インデン-2-イル)-1H-イミダゾール, MPV 1248, アンチセダン
サイズを選択してください
¥18,400
サイズを選択してください
About This Item
¥18,400
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to brown
溶解性
DMSO: ≥30 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
CCC1(Cc2ccccc2C1)c3c[nH]cn3
InChI
1S/C14H16N2/c1-2-14(13-9-15-10-16-13)7-11-5-3-4-6-12(11)8-14/h3-6,9-10H,2,7-8H2,1H3,(H,15,16)
InChI Key
HSWPZIDYAHLZDD-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A9611-VAR:
A9611-BULK:
A9611-25MG:
A9611-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Learn about alpha-2 adrenoceptor and its subtypes, mediated responses, and applications of agonists. Included is a list of available products and a comparison table.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究