スキップする
I6138
イダゾキサン 塩酸塩
α2-adrenoceptor antagonist
別名:
(±)-2-[1,4-ベンゾジオキサン-2-イル]-2-イミダゾリン塩酸塩, RX 781094
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥20,700
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥27,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C11H12N2O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
240.69
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
¥20,700
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
イダゾキサン 塩酸塩,
Quality Segment
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
Cl.C1CN=C(N1)C2COc3ccccc3O2
InChI
1S/C11H12N2O2.ClH/c1-2-4-9-8(3-1)14-7-10(15-9)11-12-5-6-13-11;/h1-4,10H,5-7H2,(H,12,13);1H
InChI key
MYUBYOVCLMEAOH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Idazoxan hydrochloride has been used to study the efficacy of antidepressant treatments that interact with multiple neurotransmitter systems.
Biochem/physiol Actions
α2-adrenoceptor antagonist; I2 imidazoline receptor agonist; I1 imidazoline receptor antagonist. Idazoxan can antagonize various behaviors generated by ethanol in a preclinical setting. It possesses neuroprotective activity against spinal cord injury, resulted due to experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) in mouse, an animal modal of multiple sclerosis (MS).[1]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
R9525A0779C7897
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: >20 mg/mL
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.4 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C), boiling water: 100 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C), 0.1 M HCl: soluble (Solutions may be stored for several days at 4 °C), methanol: soluble (Solutions may be stored for several days at 4 °C)
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)