Merck
1651654
USP
2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene-2-O-Beta-D-Glucoside
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside, (E)-2,4-dihydroxy-6-(4-hydroxystyryl)phenyl β-D-glucopyranoside, 2,4-Dihydroxy-6-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl β-D-Glucopyranoside, EH-201, THSG, Tetrahydroxystilbene glucoside
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥40,550
¥40,550
出荷予定日2025年5月21日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥40,550
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H22O9
CAS番号:
分子量:
406.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥40,550
出荷予定日2025年5月21日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cc(cc2\C=C\c3ccc(cc3)O)O)O
InChI
1S/C20H22O9/c21-9-15-16(25)17(26)18(27)20(28-15)29-19-11(7-13(23)8-14(19)24)4-1-10-2-5-12(22)6-3-10/h1-8,15-18,20-27H,9H2/b4-1+/t15-,16-,17+,18-,20+/m1/s1
InChI Key
JAYVHSBYKLLDJC-DSNJPTTOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside induces the expression and enhances the activity of EPO.
2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside induces the expression and enhances the activity of EPO. The compound stimulates mitochondrial biogenesis, and expression of hemoglobin in non-hematopoietic cells. 2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene 2-O-β-D-glucoside has demonstrated protective effects in cardiovascular disease and ischemia models.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1651654-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)