Merck
1039006
USP
アントラリン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ジスラノール, 1,8,9-アントラセントリオール, 1,8-ジヒドロキシ-9(10H)-アントラセノン, 1,8-ジヒドロキシアントロン, アントラリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥41,490
¥41,490
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥41,490
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10O3
CAS番号:
分子量:
226.23
Beilstein:
2054360
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥41,490
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
anthralin, dithranol
メーカー/製品名
USP
mp
178-181 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Oc1cccc2Cc3cccc(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H10O3/c15-10-5-1-3-8-7-9-4-2-6-11(16)13(9)14(17)12(8)10/h1-6,15-16H,7H2
InChI Key
NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Anthralin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Anthralin Cream
  • Anthralin Ointment
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1039006-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)