This Reference Standard is provided at a concentration of 1 mg/mL solution in methanol. USP Reference Standards are not intended for use as drugs, dietary supplements, or as medical devices. For further information and support please refer to the website of the issuing Pharmacopoeia.
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cannabis
メーカー/製品名
USP
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12CCC(C)=C[C@@]1([H])c3c(O)cc(CCCCC)cc3OC2(C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h11-13,16-17,22H,5-10H2,1-4H3/t16-,17-/m1/s1
InChI Key
CYQFCXCEBYINGO-IAGOWNOFSA-N
遺伝子情報
human ... CNR1(1268)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Dronabinol Capsules
- Dronabinol
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.70 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1651621-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
-
What is the strength of this product?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
Is this delta9-THC prepared from a phyto source or chemically synthesized?
1 回答-
This is a product of the United States Pharmacopeia. The information available on the USP website states that this material is produced by chemical synthesis. Please see the link below to review the supplier web page in the Product Information Section located at the lower half of the listing:
https://store.usp.org/product/1651621?_gl=1*zqqwy5*_gcl_au*NDA2MDgyNjYuMTY5Njk2MTEyMA..*_ga*MTg3MzY4OTg2Ny4xNjg2NTg2MTE5*_ga_DTGQ04CR27*MTcwMzcxMjI4My4xMS4xLjE3MDM3MTIyOTkuMC4wLjA.役に立ちましたか?