Merck
1089183
USP
Cannabinoids Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
cannabis
メーカー/製品名
USP
濃度
1 mL in methanol
保管温度
−20°C
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Cannabinoids Mixture USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
構成
1 mL in Methanol:
  • Cannabichromene [CAS 20675-51-8]
  • Cannabidiol [CAS 13956-29-1]
  • Cannabidivarin [CAS 24274-48-4]
  • Cannabigerol [CAS 25654-31-3]
  • Cannabinol [CAS 521-35-7]
  • Delta-8-Tetrahydrocannabinol [CAS 5957-75-7]
  • Delta-9-Tetrahydrocannabinol [CAS 1972-08-3]
  • Tetrahydrocannabivarin [CAS 31262-37-0]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1089183-1.ML:
試験成績書(COA)