Merck
1649991
USP
テトラカイン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-(ブチルアミノ)安息香酸 2-(ジメチルアミノ)エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥60,400
¥60,400
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥60,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24N2O2
CAS番号:
分子量:
264.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥60,400
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tetracaine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
InChI
1S/C15H24N2O2/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3
InChI Key
GKCBAIGFKIBETG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
局所性の点眼麻酔薬であり、脊髄麻酔にも用いられます。
生物化学的/生理学的作用
筋小胞体からの電位感受性のCa2+放出をブロックします。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1649991-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)