Merck
PHR2236
Supelco
(4-ブチルアミノ)安息香酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
4-(Butylamino)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥74,800
¥74,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥74,800
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3NHC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
193.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥74,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1650017
APIファミリー
tetracaine
フォーム
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
mp
149-151 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCNc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
YCCRFDDXAVMSLM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC3399 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2236-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)