APIファミリー
risedronate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OP(C(P(O)([O-])=O)(O)CC1=CC=CN=C1)(O)=O.[Na+]
InChI
1S/2C7H11NO7P2.2Na.5H2O/c2*9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6;;;;;;;/h2*1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);;;5*1H2/q;;2*+1;;;;;/p-2
InChI Key
HYFDYHPNTXOPPO-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
- Risedronate Sodium Tablets
- Risedronate Sodium Delayed-Release Tablets
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT SE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1604610-350MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック