1604621
USP
Risedronate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
[1-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)ethylidene]bis-phosphonic acid
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
risedronate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OP(O)(C(O)(CC1=NC=CC=C1)P(O)(O)=O)=O
InChI
1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)5-6-3-1-2-4-8-6/h1-4,9H,5H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)
InChI Key
XXNASZAYANFLID-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
Also, for use with USP monographs such as:
- Risedronate Sodium
- Risedronate Sodium Tablets
- Risedronate Sodium Delayed-Release Tablets
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1604621-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ