Merck
1724827
USP
ゾレドロン酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ゾレドロン酸 一水和物, P,P'-[1-ヒドロキシ-2-(1H-イミダゾール-1-イル)エチリデン]ビスホスホン酸 一水和物, [1-ヒドロキシ-2-(1H-イミダゾール-1-イル)エタン-1,1-ジイル]ビス(ホスホン酸) 一水和物, ゾレドロン酸塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10N2O7P2·H2O
CAS番号:
分子量:
290.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
zoledronic acid
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O.OC(Cn1ccnc1)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O7P2.H2O/c8-5(15(9,10)11,16(12,13)14)3-7-2-1-6-4-7;/h1-2,4,8H,3H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);1H2
InChI Key
FUXFIVRTGHOMSO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、発行された薬局方により配布および指定されるように提供されます。SDSおよび製品情報チラシなどこの製品をサポートするために提供されるあらゆる情報は、発行された薬局方の当局の下で開発および発行されています。
詳細とサポートについては、発行された薬局方のウェブサイトをご覧ください
アプリケーション
ゾレドロン酸USP標準品は、USP公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。
生物化学的/生理学的作用
ゾレドロン酸(ゾレドロネート)は骨吸収抑制作用を持つビスホスホネート製剤で、ファルネシル二リン酸合成酵素を阻害することで下流の破骨細胞活性を抑制し、骨吸収と代謝を抑制します。閉経後骨粗鬆症、パジェット病、高カルシウム血症の治療に用いられ、骨転移したがんによる骨破壊を治療するために化学療法と併用されます。
アナリシスノート
これらの製品は、テストおよびアッセイでの使用に限られます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置や治療にも用いることはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1724827-150MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Yun-Hsiang Chen et al.
Scientific reports, 11(1), 12398-12398 (2021-06-13)
Blinatumomab, a bispecific T cell engager (BiTE) antibody targeting CD19 and CD3ε, can redirect T cells toward CD19-positive tumor cells and has been approved to treat relapsed/refractory B-cell acute lymphoblastic leukemia (R/R B-ALL). However, chemotherapeutic regimens can severely reduce T
Jang Hwan Cho et al.
Nature communications, 12(1), 792-792 (2021-02-06)
The immune system is a sophisticated network of different cell types performing complex biocomputation at single-cell and consortium levels. The ability to reprogram such an interconnected multicellular system holds enormous promise in treating various diseases, as exemplified by the use