Merck
T4580
Sigma-Aldrich
チルドロネート 二ナトリウム塩 水和物
≥98% (HPLC)
別名:
[[(4-クロロフェニル)チオ]メチレン]ビスホスホン酸二ナトリウム塩; 二ナトリウム塩 水和物, スケリド, チルドロン酸二ナトリウム 二ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥14,200
50 MG
¥43,100
¥14,200
出荷予定日2025年5月26日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥14,200
50 MG
¥43,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7ClNa2O6P2S · xH2O
CAS番号:
分子量:
362.57 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥14,200
出荷予定日2025年5月26日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to off-white
溶解性
H2O: >10 mg/mL, clear
オーガナイザー
Sanofi Aventis
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)C(Sc1ccc(Cl)cc1)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C7H9ClO6P2S.2Na.H2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)17-7(15(9,10)11)16(12,13)14;;;/h1-4,7H,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
SZVJRJRMQCKFON-UHFFFAOYSA-L
生物化学的/生理学的作用
ビスホスホネートは、骨吸収の阻害物質です。プロテインチロシンホスファターゼを阻害して骨表面からの破骨細胞の脱離を引き起こすとともに、破骨細胞のプロトンポンプを阻害します。パジェット病の治療に使用されています。
特徴および利点
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
調製ノート
Tiludronate disodium salt hydrate is soluble in DMSO at a concentration that is greater than or equal to 10 mg/ml.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T4580-VAR:
T4580-50MG:
T4580-10MG:
T4580-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Philippe Orcel et al.
Presse medicale (Paris, France : 1983), 34(8), 612-616 (2005-06-21)
Bisphosphonates, potent anti-osteoclastic agents, are nowadays the first-line therapy for Paget's disease of bone. Solid evidence about efficacy and the risk/benefit ratio favor tiludronate and risedronate for oral administration and pamidronate for intravenous administration. Treatment is always intermittent, with the
Catherine Delguste et al.
Canadian journal of veterinary research = Revue canadienne de recherche veterinaire, 75(2), 128-133 (2011-07-07)
This study assessed the feasibility of measuring tiludronate in horses using a minimally invasive bone biopsy technique. Eight horses were treated with intravenous (IV) tiludronate [1 mg/kg bodyweight (BW)], either once (n = 4) or twice, 28 d apart (n
Maxim Moreau et al.
Arthritis research & therapy, 13(3), R98-R98 (2011-06-23)
The aim of this prospective, randomized, controlled, double-blind study was to evaluate the effects of tiludronate (TLN), a bisphosphonate, on structural, biochemical and molecular changes and function in an experimental dog model of osteoarthritis (OA). Baseline values were established the
M R Gough et al.
Equine veterinary journal, 42(5), 381-387 (2010-07-20)
Tiludronate regulates bone remodelling through a decrease of the resorptive process and should therefore ameliorate the remodelling processes active in osteoarthritis of the distal tarsal joints ('bone spavin') and alleviate pain associated with abnormal bone lysis. To confirm the efficacy
P Pascaud et al.
Biomedical materials (Bristol, England), 7(5), 054108-054108 (2012-09-14)
Nanocrystalline apatites (NCA) are the inorganic components of mineralized tissues and they have been recently proposed as biomaterials for drug delivery systems. Bisphosphonates (BPs) are currently the reference drugs used to treat diseases involving bone disorders such as osteoporosis. Nevertheless