安全性情報
1601180
USP
1,2-ジクロロエタン 溶液
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1,2–Dichloroethane solution, 1,2-Dichloroethane in dimethyl sulfoxide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
3 X 1.2 ML
¥56,700
¥56,700
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
3 X 1.2 ML
¥56,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H4Cl2
CAS番号:
分子量:
98.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥56,700
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI Key
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Residual Solvent Class 1 - 1,2-Dichloroethane USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
This product is part of USP Biologics Program.
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87.00 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1601180-3X1.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)