PHR1063
別名:
有機揮発性不純物クラス I 混合物
PHR1063-3X1.2ML
¥37,900
出荷予定日2025年4月17日
1 of 10
USP
1601102
残留溶媒混合物 - クラス1
Supelco
PHR1064
残留溶媒混合物-クラスIIA
1601281
Residual Solvents Class 2 - Mixture A
1601168
四塩化炭素 溶液
PHR1065
残留溶媒混合物-クラスIIB
PHR1066
残留溶媒混合物 - クラスIIC
PHR1318
Residual Solvent - Benzene
PHR1170
残留溶媒 - メタノール
Millipore
SLHN033
Millex™ Nylon syringe filter
1601292
Residual Solvents Class 2 - Mixture B
certified reference materialpharmaceutical secondary standard
300
suitable for USP 467traceable to Ph. Eur. R0250000traceable to USP 1601102
current certificate can be downloaded
in DMSO
environmentalpharmaceutical (small molecule)
multi-component solution
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Danger
Carc. 1A - Muta. 1B - Ozone 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
Liver,Kidney, Nose,Liver,Kidney
WGK 3
197.6 °F
92 °C
劇物
第一種指定化学物質 特定第一種指定化学物質
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
77391-1.2ML: PHR1063-1.2ML: PHR1063-3X1.2ML:4548173318332 77391-3X1.2ML: PHR1063-1.2ML-PW: PHR1063-1SET: PHR1063-1SET-BULK: 77391-3X1.2ML-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 4
48995-U
包装資材内残留溶媒混合物2
PHR2012
Gabapentin Related Compound D
PHR1171
残留溶媒 - メチレン クロリド
T7511
トリペレナミン 塩酸塩