安全性情報
1529016
USP
Phentolamine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-(2-Aminoethyl)-2-[(3-hydroxyphenyl)(4-tolyl)amino]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥204,600
¥204,600
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥204,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21N3O2
分子量:
299.37
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥204,600
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
APIファミリー
phentolamine
包装
pkg of 25 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Phentolamine Related Compound A USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Phentolamine Mesylate
  • Phentolamine Mesylate Injection
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1529016-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)