1550001
USP
グルコン酸カリウム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
D-グルコン酸カリウム, 2,3,4,5,6-ペンタヒドロキシカプロン酸 カリウム塩, D-グルコン酸 カリウム塩
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
potassium gluconate
メーカー/製品名
USP
mp
183 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
InChI Key
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
アプリケーション
Also used to prepare standard solution for the identification by using thin layer chromatography in accordance with the given below monographs of united states pharmacopeia (USP):
アナリシスノート
WGK
WGK 1
Jan Code
1550001-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック