certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 623
traceable to Ph. Eur. F0389000
traceable to USP 1283302
APIファミリー
foscarnet
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/CH3O5P.3Na.6H2O/c2-1(3)7(4,5)6;;;;;;;;;/h(H,2,3)(H2,4,5,6);;;;6*1H2/q;3*+1;;;;;;/p-3
InChI Key
ILRVASBWNRYBFD-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney,Bone
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1436-1G:
PHR1436-1G-PW:
試験成績書(COA)