スキップする
1632004
USP
スルファニルアミド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
p-アミノベンゼンスルホンアミド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥50,500
この商品について
化学式:
H2NC6H4SO2NH2
CAS番号:
分子量:
172.20
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
511852
eCl@ss:
39093202
¥50,500
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sulfanilamide
manufacturer/tradename
USP
mp
164-166 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
InChI key
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Sulfanilamide is an antibacterial drug.
Application
Sulfanilamide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Silver Sulfadiazine
  • Sulfacetamide Sodium
  • Sulfamethoxazole
  • Sulfamethoxazole and Trimethoprim Injection
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
33626468741633007
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
puriss. p.a., ≥98% (calc. to the dried substance)
description
VETRANAL®, analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
puriss. p.a.
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
mp
164-166 °C (lit.)
mp
163-166 °C, 164-166 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.)
API family
sulfanilamide
API family
-
API family
-
API family
sulfanilamide
Still not finding the right product?
Explore all of our products under スルファニルアミド
保管分類
11 - Combustible Solids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
1632004-5G: + 1632004-5MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)