Merck
P2076
Sigma-Aldrich
ポリミキシン B ノナペプチド 塩酸塩
lyopholized powder
別名:
PMBN
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥49,400
¥49,400
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥49,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H74N14O11 · xHCl
分子量:
963.13 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥49,400
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
製品名
ポリミキシン B ノナペプチド 塩酸塩, cationic cyclic peptide
品質水準
フォーム
lyophilized powder
white to light yellow
アプリケーション
cell analysis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CC1NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCNC(=O)C(NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCN)NC1=O)C(C)O)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(N)C(C)O
InChI
1S/C43H74N14O11/c1-22(2)20-31-40(65)52-26(10-15-44)35(60)51-29(13-18-47)39(64)57-34(24(4)59)43(68)49-19-14-30(53-36(61)28(12-17-46)54-42(67)33(48)23(3)58)38(63)50-27(11-16-45)37(62)56-32(41(66)55-31)21-25-8-6-5-7-9-25/h5-9,22-24,26-34,58-59H,10-21,44-48H2,1-4H3,(H,49,68)(H,50,63)(H,51,60)(H,52,65)(H,53,61)(H,54,67)(H,55,66)(H,56,62)(H,57,64)
InChI Key
PYHYGIPVYYRJHU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ポリミキシンBノナペプチド塩酸塩は、膜におけるPAßN活性を明らかにするため外膜透過処理剤として使用されています。[1]この化合物は抗菌性アッセイにおける対照として使用されています。[2]
生物化学的/生理学的作用
PMBNはエンドトキシン中和活性を持つためグラム陰性敗血症に対する補助療法に使用することができます。PMBNはポリミキシン Bより毒性が低いことが分かっています。ポリミキシンBと異なり、PMBNは神経毒性および腎中毒症を示しません。PMBNは親化合物の抗エンドトキシン特性を維持しますが、はるかに低いものです。[3]
ポリミキシンBノナペプチド塩酸塩はグラム陰性菌において外膜浸透性を誘発するPMBの誘導体です。
ポリミキシンBノナペプチド(PMBN)は、抗菌性ペプチドポリミキシンB由来のカチオン性環状ペプチドで、疎水性抗生物質に対するグラム陰性バクテリアの外膜の浸透性を特異的に増大させます。[4][5][6]PMBNは大腸菌における多剤排出阻害剤の評価に使用されています。[7]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P2076-BULK:
P2076-VAR:
P2076-5MG-PW:
P2076-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M Vaara
Microbiological reviews, 56(3), 395-411 (1992-09-01)
The outer membrane of gram-negative bacteria provides the cell with an effective permeability barrier against external noxious agents, including antibiotics, but is itself a target for antibacterial agents such as polycations and chelators. Both groups of agents weaken the molecular
Hongfei Pi et al.
Frontiers in microbiology, 11, 1556-1556 (2020-08-28)
Multidrug-resistant (MDR) pathogens, particularly the ESKAPE group (Enterococcus faecalis/faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, and Enterobacter spp.), have become a public health threat worldwide. Development of new antimicrobial classes and the use of drugs in
Purification, toxicity, and antiendotoxin activity of polymyxin B nonapeptide.
Danner RL
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 33(9), 1428-1434 (1989)
Jinshan Jin et al.
ChemMedChem, 11(22), 2511-2521 (2016-10-19)
With the widespread emergence of drug resistance, there is an urgent need to search for new antimicrobials, especially those against Gram-negative bacteria. Along this line, the identification of viable targets is a critical first step. The protein translocase SecA is
Haim Tsubery et al.
Molecular pharmacology, 62(5), 1036-1042 (2002-10-23)
Polymyxin B nonapeptide (PMBN), a cationic cyclic peptide derived from the antibacterial peptide polymyxin B, is capable of specifically increasing the permeability of the outer membrane (OM) of Gram-negative bacteria toward hydrophobic antibiotics. In this study, we evaluated the contribution