1541805
USP
クエン酸 セスキピペラジン塩 水和物
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
トリ-ピペラジンジクエン酸
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
piperazine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(C(CC(O)=O)(CC(O)=O)O)=O.OC(C(CC(O)=O)(O)CC(O)=O)=O.O.N1CCNCC1.N2CCNCC2.N3CCNCC3
InChI
1S/2C6H8O7.3C4H10N2.H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;3*1-2-6-4-3-5-1;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);3*5-6H,1-4H2;1H2
InChI Key
LWMBPKJYEQGDLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1541805-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ