Merck
1462006
USP
ナイアシンアミド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ニコチンアミド, ナイアシンアミド, ニコチン酸アミド, ビタミンB3, ビタミンPP, ピリジン-3-カルボン酸アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥58,200
¥58,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥58,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N2O
CAS番号:
分子量:
122.12
Beilstein:
383619
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥58,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nicotinamide
メーカー/製品名
USP
mp
128-131 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI Key
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Niacinamide USP reference standard for use in specified quality tests and assays.
Also used to prepare standard, Niacin standard solution, standard niacinamide stock solution, and sample solution for assay, performance, and strength analysis according to the given below monographs and general chapters of United States Pharmacopeia (USP):
  • Niacinamide[1]
  • Niacinamide Tablets[2]
  • Niacinamide Injection[3]
  • 〈441〉 Niacin or Niacinamide Assay[4]
生物化学的/生理学的作用
ニコチンアミドは、ビタミンB3とPARPインヒビターのアミド誘導体です。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
1462006-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Niacinamide Injection
United States Pharmacopeia, 46(5) (2023)
Niacinamide Tablets
United States Pharmacopeia, 30(1), 3147-3147 (2020)
441 Niacin or Niacinamide Assay
United States Pharmacopeia, 39(5), 6704-6704 (2014)
Niacinamide
United States Pharmacopeia, 34(5), 3146-3146 (2020)
Marie-Hélène Massicotte et al.
European journal of endocrinology, 170(4), 575-582 (2014-01-16)
Tyrosine kinase inhibitors (TKIs) are used to treat patients with advanced thyroid cancers. We retrospectively investigated the efficacy of TKIs administered outside of clinical trials in metastatic sites or locally advanced thyroid cancer patients from five French oncology centers. THERE