Merck
R4500
Sigma-Aldrich
(−)-リボフラビン
from Eremothecium ashbyii, ≥98%
別名:
ビタミンB2, ビタミンG, ラクトフラビン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20N4O6
CAS番号:
分子量:
376.36
Beilstein:
97825
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
由来生物
Eremothecium ashbyii
アッセイ
≥98%
形状
powder
yellow to orange
mp
290 °C (dec.) (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
InChI Key
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
リボフラビンはビタミンB群に属し、ペントース側鎖リビトールを含みます。
アプリケーション
リボフラビンは以下に使用されています。
  • ラットにおけるリボフラビン食の役割の確認
  • HECM-6培地(ハムスター胚培養培地)の栄養補助剤として
  • 細菌基本培地の栄養補助剤として
生物化学的/生理学的作用
リボフラビンは、多種多様なフラビンたんぱく質酸化還元酵素、デヒドロゲナーゼ、デカルボキシラーゼ、および電子輸送体が利用する酸化還元補因子であるフラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)およびフラビンモノヌクレオチド(FMN)の主要成分です。リボフラビンは、脂質代謝におけるβ酸化、糖代謝、酸化的細胞障害からの保護、DNAおよびRNA代謝、グルコース新生、赤血球生成、コルチコステロイドの生成など、各種細胞プロセスに関与しています。リボフラビンが欠乏すると、咽喉痛、充血、口腔膜および粘膜の浮腫、口角症、舌炎などの症状を伴うリボフラビン欠乏症を引き起こします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
2540120:
R4500-25G:
R4500-5G-KC:
R4500-100G:
R4500-1KG:
2018020:
R4500-500G:
R4500-BULK:
R4500-VAR:
R4500-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The response of young and adult rats to the riboflavin supplementation.
Franca CF
Brazilian Archives of Biology and Technology, 53, 855-860 (2010)
Catherine Burgess et al.
Applied and environmental microbiology, 70(10), 5769-5777 (2004-10-07)
This study describes the genetic analysis of the riboflavin (vitamin B(2)) biosynthetic (rib) operon in the lactic acid bacterium Lactococcus lactis subsp. cremoris strain NZ9000. Functional analysis of the genes of the L. lactis rib operon was performed by using
S H McKiernan et al.
Human reproduction (Oxford, England), 15(1), 157-164 (1999-12-28)
The effects of water-soluble vitamins, singly or in combinations, on development of hamster 1-cell embryos were examined in a protein-free, chemically defined culture medium, HECM-6. Pantothenate significantly stimulated blastocyst development compared to the vitamin-free control and to every other single
Stargrove MB, et al.
Herb, Nutrient, and Drug Interactions: Clinical Implications and Therapeutic Strategies (2008)
Ana Rita da Silva Ferreira et al.
Biomolecules, 11(1) (2021-01-02)
Mucositis is a common side-effect of chemotherapy treatment, inducing alterations in the composition of the gut microbiota. Redox active compounds, such as vitamins B2 and C, have been shown to reduce inflammation and enhance the growth of anaerobic bacteria in