Merck
1460703
USP
ネビラピン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Nevirapine, 11-Cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-6H-dipyrido[3,2-b:2′,3′-e][1,4]diazepin-6-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥56,700
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥56,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14N4O
CAS番号:
分子量:
266.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nevirapine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1=CC=NC2=C1NC(C(C=CC=N3)=C3N2C4CC4)=O
InChI
1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)
InChI Key
NQDJXKOVJZTUJA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Nevirapine anhydrous USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Nevirapine
  • Nevirapine Extended-Release Tablets
  • Nevirapine Oral Suspension
  • Nevirapine Tablets
生物化学的/生理学的作用
HIV-1のNNRTI(非ヌクレオシド系逆転写酵素阻害剤)です。
ネビラピンは、アロステリックで非ヌクレオシド系のHIV逆転写酵素阻害剤(NNRTI)です。ネビラピンによる野生型逆転写の阻害のKiの値は200 nMです。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1460703-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)