PHR1365
ラミブジン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
ラミブジン, 2',3'-ジデオキシ-3'-チアシチジン, 3TC, Epivir, Epivir-HBV, Heptovir, Zeffix
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 802
traceable to Ph. Eur. Y0000425
traceable to USP 1356836
APIファミリー
lamivudine
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
InChI
1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1
InChI Key
JTEGQNOMFQHVDC-NKWVEPMBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Lamivudine is a synthetic nucleoside analog that shows potential action against human immunodeficiency virus (HIV). It is one of the front line therapies used to treat HIV infection.[1]
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1365-1G:
PHR1365-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック