APIファミリー
nevirapine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[nH]1c2nccc(c2[nH][c](c3c1nccc3)=O)C
InChI
1S/C12H10N4O/c1-7-4-6-14-11-9(7)15-12(17)8-3-2-5-13-10(8)16-11/h2-6H,1H3,(H,15,17)(H,13,14,16)
InChI Key
RKCRKBSFEVQVSX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Nevirapine
- Nevirapine Oral Suspension
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1460736-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ