蒸気密度
7.4 (vs air)
APIファミリー
myristyl alcohol
自己発火温度
489 °F
メーカー/製品名
USP
bp
289 °C (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
密度
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI Key
HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
298.4 °F - closed cup
引火点(℃)
148 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1449008-5X100MG:
1449008-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック