スキップする
1103003
USP
セチルアルコール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-ヘキサデカノール, セチルアルコール, パルミチルアルコール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥57,000
この商品について
化学式:
CH3(CH2)15OH
CAS番号:
分子量:
242.44
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1748475
¥57,000
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
8.34 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 43 °C)
API family
cetyl alcohol
autoignition temp.
483 °F
expl. lim.
8 %
manufacturer/tradename
USP
bp
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
density
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
InChI key
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
Cetyl alcohol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cetyl Esters Wax
  • Cetostearyl Alcohol
  • Hydrogenated Lanolin
  • Sodium Cetostearyl Sulfate
  • Oleyl Alcohol
  • Stearyl Alcohol
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PHR1133688248.18704
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
synthesis grade
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
autoignition temp.
483 °F
autoignition temp.
483 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
235 °C (DIN 51794)
mp
48-50 °C (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
mp
49-51 °C
mp
46-52 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under セチルアルコール
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)