安全性情報
1446804
USP
Monostearyl maleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Mono-Stearyl maleate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥190,000
¥190,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥190,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H40O4
CAS番号:
分子量:
368.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥190,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
monostearyl maleate
メーカー/製品名
USP
mp
79-81 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C22H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-26-22(25)19-18-21(23)24/h18-19H,2-17,20H2,1H3,(H,23,24)/b19-18-
InChI Key
MHQJUHSHQGQVTM-HNENSFHCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1446804-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sodium Stearyl Fumarate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 30(2), 6025-6025 (2023)