1441254
USP
Metoprolol Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(±)-4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzaldehyde hydrochloride
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
APIファミリー
metoprolol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C13H19NO3/c1-10(2)14-7-12(16)9-17-13-5-3-11(8-15)4-6-13/h3-6,8,10,12,14,16H,7,9H2,1-2H3
InChI Key
BGHLBXLHZRCXRY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
Also, for use with USP monographs such as:
- Metoprolol Fumarate
- Metoprolol Tartrate
- Metoprolol Tartrate Injection
- Metoprolol Succinate
- Metoprolol Tartrate Tablets
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1441254-15MG:
1441254-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ