1441243
USP
Metoprolol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-Chloro-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]- 2-propanol
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥209,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17ClO3
CAS番号:
分子量:
244.71
Beilstein:
7622429
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
metoprolol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
COCCc1ccc(OCC(O)CCl)cc1
InChI
1S/C12H17ClO3/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,14H,6-9H2,1H3
InChI Key
MAVSBQOSROXJQJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Metoprolol Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
適用法令
Jan Code
1441243-50MG:
1441243-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ