安全性情報
Y0001692
システム適合性用イマチニブ
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
イマチニブ メシル酸塩, 4-[(4-メチル-1-ピペラジニル)メチル]-N-[4-メチル-3-[[4-(3-ピリジニル)-2-ピリミジニル]アミノ]-フェニル]ベンズアミド メタンスルホン酸塩, 4-[(4-メチルピペラジン-1-イル)メチル]-N-(4-メチル-3-{[4-(ピリジン-3-イル)ピリミジン-2-イル]アミノ}フェニル)ベンズアミド メシル酸塩, CGP 57148, Genfatinib, STI-571, イマチニブ メタンスルホン酸塩, グリベック
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H31N7O · CH4O3S
CAS番号:
分子量:
589.71
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
imatinib
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)([O-])C.[N+H]1(CCN(CC1)Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3cc(c(cc3)C)Nc4nc(ccn4)c5cnccc5)C
InChI
1S/C29H31N7O.CH4O3S/c1-21-5-10-25(18-27(21)34-29-31-13-11-26(33-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-8-6-22(7-9-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36;1-5(2,3)4/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34);1H3,(H,2,3,4)
InChI Key
YLMAHDNUQAMNNX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。
詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Imatinib for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
イマチニブ・メシラートは、抗悪性腫瘍活性を有するチロシン・キナーゼ阻害剤です。
イマチニブ・メシラートは、抗悪性腫瘍活性を有するチロシン・キナーゼ阻害剤です。イマチニブは、bcr-ablがん遺伝子にコードされたBcr-Ablキナーゼ、c-キットおよび血小板由来成長因子受容体(PDGFR)がん遺伝子にコードされた受容体チロシン・キナーゼの強力な阻害剤です。CMLで認められるフィラデルフィア染色体異常により作られるBcr-Ablチロシン・キナーゼをイマチニブ・メシラートが阻害することによって増殖が減少し、CML白血病とALL白血病でのアポトーシスを亢進させます。 c-キット・チロシン活性を阻害することにより、消化管間質腫瘍(GIST)などのc-キットが過剰発現する疾患で肥満細胞と細胞増殖を阻害します。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001692:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)