Merck
1087803
USP
カンデサルタンシレキセチル
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-エトキシ-1-[[2'-(2H-テトラゾール-5-イル)[1,1'-ビフェニル]-4-イル]メチル]-1H-ベンズイミダゾール-7-カルボン酸1-[[(シクロヘキシルオキシ)カルボニル]オキシ]エチルエステル, TCV 116, TCY 116
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H34N6O6
CAS番号:
分子量:
610.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
candesartan
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOc1nc2cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)c2n1Cc4ccc(cc4)-c5ccccc5-c6nnn[nH]6
InChI
1S/C33H34N6O6/c1-3-42-32-34-28-15-9-14-27(31(40)43-21(2)44-33(41)45-24-10-5-4-6-11-24)29(28)39(32)20-22-16-18-23(19-17-22)25-12-7-8-13-26(25)30-35-37-38-36-30/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,35,36,37,38)
InChI Key
GHOSNRCGJFBJIB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AGTR1(185)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Candesartan cilexetil USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Candesartan Cilexetil Tablets
  • Candesartan Cilexetil and Hydrochlorothiazide Tablets
生物化学的/生理学的作用
カンデサルタンシレキセチルは、強力なアンジオテンシンII受容体アンタゴニストであるカンデサルタンのプロドラッグです。プロドラッグは腸内のエステラーゼにより切断され、活性分子を遊離します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Blood
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1087803-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1