Merck
1708503
USP
L-バリン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(S)-α-アミノイソ吉草酸, L-2-アミノ-3-メチルブタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
117.15
Beilstein:
1721136
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
valine
メーカー/製品名
USP
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI Key
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
ʟ-Valine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1708503-200MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
L-アルギニン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1042500
L-アルギニン
L-プロリン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1568506
L-プロリン
L-メチオニン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1411504
L-メチオニン
L-バリン from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
V0513
L-バリン
バリン European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
V0030000
バリン
L-バリン
SAFC
V4638
L-バリン
L-バリン reagent grade, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
V0500
L-バリン