Merck
1396309
USP
メトホルミン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1,1-ジメチルビグアニド 塩酸塩, メトホルミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥67,500
¥67,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥67,500
About This Item
化学式:
NH2C(=NH)NHC(=NH)N(CH3)2 · HCl
CAS番号:
分子量:
165.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥67,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
metformin
メーカー/製品名
USP
mp
223-226 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl[H].CN(C)C(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
InChI Key
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
USP公定書に規定された試験およびアッセイで使用するためのメトホルミン塩酸塩USP標準品。
以下に示した米国薬局方(USP)モノグラフに従って、アッセイ、不純物分析、および性能試験用の標準溶液、混合標準原液およびシステム適合性溶液の調製にも使用されます:
  • メトホルミン塩酸塩[1]
  • ピオグリタゾンおよびメトホルミン塩酸塩錠[2]
  • メトホルミン塩酸塩錠[3]
  • Glyburideおよびメトホルミン塩酸塩錠[4]
生物化学的/生理学的作用
メトホルミンは血糖値を低下させインスリン感受性を改善する抗糖尿病薬です。肝臓の糖新生の阻害を含め、その代謝効果には、少なくとも一部はLKB1-AMPK(AMP-活性化タンパク質キナーゼ)経路の活性化が介在します。この経路の活性化は癌細胞株におけるメトホルミンの抗増殖性およびアポトーシス促進性作用にも関与するように思われます。
アナリシスノート
これらの製品はテストおよびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図されたものではなく、いかなる種類の疾患をも診断したり、治療したり、または治癒させるために使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1396309-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Determination of metformin in human plasma by high-performance liquid chromatography with spectrophotometric detection
Cheng CL and Chou CH
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 762(1), 51-58 (2001)
Development and validation of a stability indicating capillary electrophoresis method for the determination of metformin hydrochloride in tablets
Hamdan II, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 53(5), 1254-1257 (2010)
Pioglitazone and Metformin Hydrochloride Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(4), 3558-3558 (2020)
Metformin Hydrochloride Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(4), 2822-2822 (2020)
Glyburide and Metformin Hydrochloride Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(2), 2128-2128 (2021)
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf