スキップする
1287008
USP
フロセミド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-クロロ-N-フルフリル-5-スルファモイルアントラニル酸, 5-(アミノスルホニル)-4-クロロ-2-([2-フラニルメチル]アミノ)安息香酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H11ClN2O5S
CAS番号:
分子量:
330.74
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
furosemide
manufacturer/tradename
USP
mp
220 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NS(=O)(=O)c1cc(C(O)=O)c(NCc2ccco2)cc1Cl
InChI
1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
InChI key
ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC12A1(6557)
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Application
Furosemide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Furosemide Injection
  • Furosemide Oral Solution
  • Furosemide Tablets
Biochem/physiol Actions
腎臓におけるイオン共輸送を阻害します。
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F0700000BP547PHR1057
フロセミド United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1287008
フロセミド
フロセミド European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0700000
フロセミド
フロセミド British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP547
フロセミド
フロセミド Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1057
フロセミド
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
API family
furosemide
API family
furosemide
API family
furosemide
API family
furosemide
Gene Information
human ... SLC12A1(6557)
Gene Information
human ... SLC12A1(6557)
Gene Information
human ... SLC12A1(6557)
Gene Information
human ... SLC12A1(6557)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under フロセミド
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)