安全性情報
1379401
USP
メロキシカム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-ヒドロキシ-2-メチル-N-(5-メチル-2-チアゾリル)-2H-ベンゾチアジン-3-カルボキサミド 1,1-ジオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
400 MG
¥95,100
¥95,100
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
400 MG
¥95,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H13N3O4S2
CAS番号:
分子量:
351.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥95,100
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
meloxicam
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,19H,1-2H3,(H,15,16)/b13-11+
InChI Key
DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
メロキシカム USP 標準品は、USP 公定書が規定する特定の品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。次のような USP モノグラフでも使用できます:
  • メロキシカム経口懸濁液
  • メロキシカム錠
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
1379401-40MG:
1379401-400MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
G Engelhardt
British journal of rheumatology, 35 Suppl 1, 4-12 (1996-04-01)
This review focuses on the key pharmacological findings with a new NSAID, meloxicam. Unlike established NSAIDs, it preferentially inhibits inducible COX-2 in guinea-pigs peritoneal macrophages and human COX-2 in COS cells. Compared with other NSAIDs, meloxicam is the most potent
D Türck et al.
British journal of rheumatology, 35 Suppl 1, 13-16 (1996-04-01)
Meloxicam is a new preferential cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor currently for the treatment of osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Its pharmacokinetic profile is characterized by a prolonged and almost complete absorption and the drug is > 99.5% bound to plasma proteins. Meloxicam
D E Furst
Seminars in arthritis and rheumatism, 26(6 Suppl 1), 21-27 (1997-06-01)
Nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) exert their actions by inhibiting cyclooxygenase (COX). It has recently been postulated that NSAIDs' antiinflammatory efficacy arises from inhibition of the COX-2 isoform of cyclooxygenase, whereas inhibition of the COX-1 isoform produces the troublesome and sometimes
[Meloxicam (Movalis)].
Dusanka Martinović Kaliterna
Reumatizam, 54(2), 81-82 (2008-03-21)
[Efficacy and intolerance of meloxicam in injection and tablet form].
V P Tiurin et al.
Voenno-meditsinskii zhurnal, 324(11), 54-58 (2004-01-17)